N-Cbz-(S)-2-amino-1-butanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452151-1G OR452151-25G OR452151-5G
APOSOR452151-1GEA 1040 DKK
APOSOR452151-1G APOSOR452151-25G APOSOR452151-5G
N-Cbz-(S)-2-amino-1-butanol 97%
N-Cbz-(S)-2-amino-1-butanol
Formel: C₁₂H₁₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29050124
CAS-nummer: 22373-14-4