Cbz-L-Valinol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452148-1G OR452148-5G
APOSOR452148-1GEA 806 DKK
APOSOR452148-1G APOSOR452148-5G
Cbz-L-Valinol 97%
Cbz-L-Valinol
Formel: C₁₃H₁₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672539
CAS-nummer: 6216-65-5