Cbz-(R)-2-phenylglycinol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452147-1G OR452147-25G OR452147-5G
APOSOR452147-1GEA 1040 DKK
APOSOR452147-1G APOSOR452147-25G APOSOR452147-5G
Cbz-(R)-2-phenylglycinol 97%
Cbz-(R)-2-phenylglycinol
Formel: C₁₆H₁₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00792494
CAS-nummer: 120666-53-7