Cbz-(S)-2-phenylglycinol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452146-1G OR452146-25G OR452146-5G
APOSOR452146-1GEA 1040 DKK
APOSOR452146-1G APOSOR452146-25G APOSOR452146-5G
Cbz-(S)-2-phenylglycinol 97%
Cbz-(S)-2-phenylglycinol
Formel: C₁₆H₁₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00792493
CAS-nummer: 130406-31-4