Cbz-DL-Alaninol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452145-1G OR452145-25G OR452145-5G
APOSOR452145-1GEA 1020 DKK
APOSOR452145-1G APOSOR452145-25G APOSOR452145-5G
Cbz-DL-Alaninol 97%
Cbz-DL-Alaninol
Formel: C₁₁H₁₅NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12180250
CAS-nummer: 87905-97-3