(R)-b-Amino-cyclohexanepropanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452143-1G OR452143-250MG OR452143-500MG
APOSOR452143-1GEA 5400 DKK
APOSOR452143-1G APOSOR452143-250MG APOSOR452143-500MG
(R)-b-Amino-cyclohexanepropanol 97%
(R)-b-Amino-cyclohexanepropanol
Formel: C₉H₁₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672504
CAS-nummer: 205445-49-4