(S)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (S)-2-Amino-2-(4-methoxyphenyl)ethanol
OR452142-1G OR452142-250MG
APOSOR452142-1GEA 6740 DKK
APOSOR452142-1G APOSOR452142-250MG
(S)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol
Formel: C₉H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09253728
CAS-nummer: 191109-48-5