2-Amino-2-(3-methylphenyl)ethan-1-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452140-1G OR452140-250MG
APOSOR452140-1GEA 11070 DKK
APOSOR452140-1G APOSOR452140-250MG
2-Amino-2-(3-methylphenyl)ethan-1-ol 97%
2-Amino-2-(3-methylphenyl)ethan-1-ol
Formel: C₉H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827183
CAS-nummer: 1179634-13-9