Methyl 3-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR45214-1G OR45214-250MG
APOSOR45214-1GEA 3550 DKK
APOSOR45214-1G APOSOR45214-250MG
Methyl 3-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₀O₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD32219469
CAS-nummer: 1871848-03-1