2-Amino-2-(2-methylphenyl)ethan-1-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452139-1G OR452139-250MG OR452139-500MG
APOSOR452139-1GEA 6540 DKK
APOSOR452139-1G APOSOR452139-250MG APOSOR452139-500MG
2-Amino-2-(2-methylphenyl)ethan-1-ol 97%
2-Amino-2-(2-methylphenyl)ethan-1-ol
Formel: C₉H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11213642
CAS-nummer: 1094627-41-4