1-Boc-4-(4-methoxyphenyl)-4-carboxypiperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452132-1G OR452132-250MG
APOSOR452132-1GEA 4960 DKK
APOSOR452132-1G APOSOR452132-250MG
1-Boc-4-(4-methoxyphenyl)-4-carboxypiperidine 97%
1-Boc-4-(4-methoxyphenyl)-4-carboxypiperidine
Formel: C₁₈H₂₅NO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11223621
CAS-nummer: 1158750-72-1