1-Fmoc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452130-1G OR452130-500MG OR452130-5G
APOSOR452130-1GEA 1640 DKK
APOSOR452130-1G APOSOR452130-500MG APOSOR452130-5G
1-Fmoc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Fmoc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Formel: C₂₁H₂₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02094489
CAS-nummer: 1072502-03-4