3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR45213-1G OR45213-250MG
APOSOR45213-1GEA 3220 DKK
APOSOR45213-1G APOSOR45213-250MG
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₈O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13195793
CAS-nummer: 29488-33-3