4-Methyl-1-benzyl-4-piperidinol hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452126-1G OR452126-500MG OR452126-5G
APOSOR452126-1GEA 2460 DKK
APOSOR452126-1G APOSOR452126-500MG APOSOR452126-5G
4-Methyl-1-benzyl-4-piperidinol hydrochloride 97%
4-Methyl-1-benzyl-4-piperidinol hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₉NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14582893
CAS-nummer: 80676-63-7