1-Boc-4,4-bis(hydroxymethyl)piperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452121-250MG OR452121-500MG
APOSOR452121-250MGEA 3930 DKK
APOSOR452121-250MG APOSOR452121-500MG
1-Boc-4,4-bis(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Boc-4,4-bis(hydroxymethyl)piperidine
Formel: C₁₂H₂₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12407070
CAS-nummer: 374794-84-0