Methyl 5-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR45212-1G OR45212-250MG OR45212-5G
APOSOR45212-1GEA 3930 DKK
APOSOR45212-1G APOSOR45212-250MG APOSOR45212-5G
Methyl 5-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 5-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₀O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32219468
CAS-nummer: 1021432-60-9