1-Boc-4-cyano-4-benzyl-piperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: tert-Butyl 4-benzyl-4-cyanopiperidine-1-carboxylate
OR452119-1G OR452119-250MG
APOSOR452119-1GEA 7230 DKK
APOSOR452119-1G APOSOR452119-250MG
1-Boc-4-cyano-4-benzyl-piperidine 97%
1-Boc-4-cyano-4-benzyl-piperidine
Formel: C₁₈H₂₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11849801
CAS-nummer: 906329-30-4