5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR45211-1G OR45211-250MG OR45211-5G
APOSOR45211-1GEA 3930 DKK
APOSOR45211-1G APOSOR45211-250MG APOSOR45211-5G
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₈O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06802416
CAS-nummer: 29481-28-5