tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452108-1G OR452108-250MG OR452108-500MG
APOSOR452108-1GEA 4910 DKK
APOSOR452108-1G APOSOR452108-250MG APOSOR452108-500MG
tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate 97%
tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12766679
CAS-nummer: 113131-45-6