1-Methyl-3-pyrrolidineacetic acid hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(1-Methylpyrrolidin-3-yl)acetic acid hydrochloride
OR452105-1G OR452105-250MG
APOSOR452105-1GEA 4140 DKK
APOSOR452105-1G APOSOR452105-250MG
1-Methyl-3-pyrrolidineacetic acid hydrochloride 97%
1-Methyl-3-pyrrolidineacetic acid hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23135758
CAS-nummer: 1071634-26-8