N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452102-1G OR452102-500MG
APOSOR452102-1GEA 3340 DKK
APOSOR452102-1G APOSOR452102-500MG
N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Formel: C₆H₁₂N₂O·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11858066
CAS-nummer: 859537-16-9