(R)-3-Phenoxypyrrolidine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452100-1G OR452100-500MG
APOSOR452100-1GEA 3930 DKK
APOSOR452100-1G APOSOR452100-500MG
(R)-3-Phenoxypyrrolidine hydrochloride 97%
(R)-3-Phenoxypyrrolidine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30491355
CAS-nummer: 1366664-52-9