2-(Cyclopropyl)-5-(hydroxymethyl)thiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR45210-1G OR45210-250MG
APOSOR45210-1GEA 5760 DKK
APOSOR45210-1G APOSOR45210-250MG
2-(Cyclopropyl)-5-(hydroxymethyl)thiophene
2-(Cyclopropyl)-5-(hydroxymethyl)thiophene
Formel: C₈H₁₀OS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28664217
CAS-nummer: 1456863-44-7