Fmoc-(S)-3-amino-2-hydroxypropionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452098-1G OR452098-250MG OR452098-500MG
APOSOR452098-1GEA 5890 DKK
APOSOR452098-1G APOSOR452098-250MG APOSOR452098-500MG
Fmoc-(S)-3-amino-2-hydroxypropionic acid 97%
Fmoc-(S)-3-amino-2-hydroxypropionic acid
Formel: C₁₈H₁₇NO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18252739
CAS-nummer: 172721-23-2