N-Boc-(S)-2-(methylamino)butyric acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)butanoic acid
OR452097-1G OR452097-5G
APOSOR452097-1GEA 1510 DKK
APOSOR452097-1G APOSOR452097-5G
N-Boc-(S)-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Boc-(S)-2-(methylamino)butyric acid
Formel: C₁₀H₁₉NO₄
Molekylvægt: 217.262 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17215563
CAS-nummer: 101759-74-4