N-Boc-(S)-2-(methylamino)butyric acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452097-1G
OR452097-5G
APOSOR452097-1GEA
1430
DKK
APOSOR452097-1G
APOSOR452097-5G
N-Boc-(S)-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Boc-(S)-2-(methylamino)butyric acid
Formel:
C₁₀H₁₉NO₄ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD17215563 CAS-nummer: 101759-74-4 |