Fmoc-DL-phenylglycine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452093-1G OR452093-25G OR452093-5G
APOSOR452093-1GEA 741 DKK
APOSOR452093-1G APOSOR452093-25G APOSOR452093-5G
Fmoc-DL-phenylglycine 97%
Fmoc-DL-phenylglycine
Formel: C₂₃H₁₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02094475
CAS-nummer: 163883-97-4