N-Fmoc-2-(methylamino)butyric acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452092-1G OR452092-500MG
APOSOR452092-1GEA 3930 DKK
APOSOR452092-1G APOSOR452092-500MG
N-Fmoc-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Fmoc-2-(methylamino)butyric acid
Formel: C₂₀H₂₁NO₄
Molekylvægt: 339.385 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18328457
CAS-nummer: 1341092-00-9