N-Fmoc-2-(methylamino)butyric acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452092-1G
OR452092-500MG
APOSOR452092-1GEA
3930
DKK
APOSOR452092-1G
APOSOR452092-500MG
N-Fmoc-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Fmoc-2-(methylamino)butyric acid
Formel:
C₂₀H₂₁NO₄ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18328457 CAS-nummer: 1341092-00-9 |