N-Fmoc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452091-1G OR452091-500MG
APOSOR452091-1GEA 3930 DKK
APOSOR452091-1G APOSOR452091-500MG
N-Fmoc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Fmoc-(R)-2-(methylamino)butyric acid
Formel: C₂₀H₂₁NO₄
Molekylvægt: 339.385 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22380683
CAS-nummer: 1210830-60-6