N-Boc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452090-1G
OR452090-500MG
APOSOR452090-1GEA
2950
DKK
APOSOR452090-1G
APOSOR452090-500MG
N-Boc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Boc-(R)-2-(methylamino)butyric acid
Formel:
C₁₀H₁₉NO₄ Molekylvægt: 217.262 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD22380682 CAS-nummer: 287210-80-4 |