N-Boc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452090-1G OR452090-500MG
APOSOR452090-1GEA 2950 DKK
APOSOR452090-1G APOSOR452090-500MG
N-Boc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
Formel: C₁₀H₁₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22380682
CAS-nummer: 287210-80-4