5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR45209-1G OR45209-250MG
APOSOR45209-1GEA 5230 DKK
APOSOR45209-1G APOSOR45209-250MG
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Formel: C₈H₇NS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28059614
CAS-nummer: 1823928-25-1
UN nummer: 1993
ADR: 3,III