Fmoc-DL-norvaline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452088-1G OR452088-25G OR452088-5G
APOSOR452088-1GEA 872 DKK
APOSOR452088-1G APOSOR452088-25G APOSOR452088-5G
Fmoc-DL-norvaline 97%
Fmoc-DL-norvaline
Formel: C₂₀H₂₁NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18263133
CAS-nummer: 144701-21-3