Boc-D-methionine sulphone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452087-1G OR452087-500MG
APOSOR452087-1GEA 2950 DKK
APOSOR452087-1G APOSOR452087-500MG
Boc-D-methionine sulphone 97%
Boc-D-methionine sulphone
Formel: C₁₀H₁₉NO₆S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21363159
CAS-nummer: 74086-45-6