Boc-DL-leucine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452083-25G OR452083-5G
APOSOR452083-25GEA 3970 DKK
APOSOR452083-25G APOSOR452083-5G
Boc-DL-leucine 97%
Boc-DL-leucine
Formel: C₁₁H₂₁NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00076949
CAS-nummer: 64727-35-1