3,3-Dimethyl-morpholine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452081-1G OR452081-250MG OR452081-500MG
APOSOR452081-1GEA 4910 DKK
APOSOR452081-1G APOSOR452081-250MG APOSOR452081-500MG
3,3-Dimethyl-morpholine hydrochloride 97%
3,3-Dimethyl-morpholine hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO·ClH
Molekylvægt: 151.634 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11052542
CAS-nummer: 59229-64-0