2-Morpholineethanol hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452080-1G OR452080-250MG OR452080-500MG
APOSOR452080-1GEA 7360 DKK
APOSOR452080-1G APOSOR452080-250MG APOSOR452080-500MG
2-Morpholineethanol hydrochloride 97%
2-Morpholineethanol hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18432560
CAS-nummer: 857214-74-5