5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR45208-1G OR45208-250MG
APOSOR45208-1GEA 4910 DKK
APOSOR45208-1G APOSOR45208-250MG
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₈H₈OS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06802412
CAS-nummer: 29481-26-3