2-Morpholineacetic acid hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Morpholin-2-ylacetic acid hydrochloride
OR452078-1G OR452078-250MG OR452078-500MG
APOSOR452078-1GEA 4910 DKK
APOSOR452078-1G APOSOR452078-250MG APOSOR452078-500MG
2-Morpholineacetic acid hydrochloride 97%
2-Morpholineacetic acid hydrochloride
Formel: C₆H₁₁NO₃·ClH
Molekylvægt: 181.617 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779523
CAS-nummer: 1187929-25-4