3-Morpholineethanol hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452075-100MG
OR452075-250MG
OR452075-500MG
APOSOR452075-100MGEA
2460
DKK
APOSOR452075-100MG
APOSOR452075-250MG
APOSOR452075-500MG
3-Morpholineethanol hydrochloride 97%
3-Morpholineethanol hydrochloride
Formel:
C₆H₁₃NO₂·ClH Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD22199183 CAS-nummer: 399580-64-4 |