1-Boc-3-azido-azetidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452073-1G OR452073-250MG OR452073-500MG
APOSOR452073-1GEA 4910 DKK
APOSOR452073-1G APOSOR452073-250MG APOSOR452073-500MG
1-Boc-3-azido-azetidine 97%
1-Boc-3-azido-azetidine
Formel: C₈H₁₄N₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19686277
CAS-nummer: 429672-02-6