3-(Cyclohexylmethoxy)-benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452065-1G OR452065-250MG
APOSOR452065-1GEA 4270 DKK
APOSOR452065-1G APOSOR452065-250MG
3-(Cyclohexylmethoxy)-benzoic acid 97%
3-(Cyclohexylmethoxy)-benzoic acid
Formel: C₁₄H₁₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11122824
CAS-nummer: 158860-95-8