2-(2-Chlorophenoxy)-benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452062-1G OR452062-250MG
APOSOR452062-1GEA 4270 DKK
APOSOR452062-1G APOSOR452062-250MG
2-(2-Chlorophenoxy)-benzoic acid 97%
2-(2-Chlorophenoxy)-benzoic acid
Formel: C₁₃H₉ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06260646
CAS-nummer: 36809-08-2