5-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR45206-1G OR45206-250MG OR45206-5G
APOSOR45206-1GEA 3930 DKK
APOSOR45206-1G APOSOR45206-250MG APOSOR45206-5G
5-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
5-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₈O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23750170
CAS-nummer: 1518721-51-1