2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452058-1G OR452058-5G
APOSOR452058-1GEA 2560 DKK
APOSOR452058-1G APOSOR452058-5G
2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid 97%
2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid
Formel: C₈H₆Cl₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037337
CAS-nummer: 587-64-4