1-(3-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452055-1G OR452055-5G
APOSOR452055-1GEA 360 DKK
APOSOR452055-1G APOSOR452055-5G
1-(3-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
1-(3-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₃BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00573784
CAS-nummer: 143328-23-8