2,3-Dichloro-D-phenylalanine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452047-1G OR452047-500MG
APOSOR452047-1GEA 2950 DKK
APOSOR452047-1G APOSOR452047-500MG
2,3-Dichloro-D-phenylalanine 97%
2,3-Dichloro-D-phenylalanine
Formel: C₉H₉Cl₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07372010
CAS-nummer: 1241677-43-9