N-Fmoc-3-hydroxy-D-phenylalanine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452044-1G OR452044-250MG OR452044-500MG
APOSOR452044-1GEA 4910 DKK
APOSOR452044-1G APOSOR452044-250MG APOSOR452044-500MG
N-Fmoc-3-hydroxy-D-phenylalanine 97%
N-Fmoc-3-hydroxy-D-phenylalanine
Formel: C₂₄H₂₁NO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07371960
CAS-nummer: 1217724-28-1