N-Fmoc-3-hydroxy-L-phenylalanine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
OR452043-1G OR452043-250MG OR452043-500MG
APOSOR452043-1GEA 4910 DKK
APOSOR452043-1G APOSOR452043-250MG APOSOR452043-500MG
N-Fmoc-3-hydroxy-L-phenylalanine 97%
N-Fmoc-3-hydroxy-L-phenylalanine
Formel: C₂₄H₂₁NO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07371961
CAS-nummer: 178432-48-9